192171
DL-Alaninol
98%
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-1-propanol
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]/D +1.0 to −1.0°
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
P. ebollizione
173-176 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine
- diastereomers of DL-β-amino alcohols
- enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine
- (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
192171-25G | 4061838760500 |
192171-5G | 4061838760517 |