Documenti fondamentali
197645
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole sodium derivative
technical grade
Sinonimo/i:
Sodium-1,2,4-triazolide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2N3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.05
Beilstein:
3570104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)