Documenti fondamentali
8.08388
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,4-Triazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
206-022-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
3129-4200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
259-261 °C/1013 hPa
Punto di fusione
119-122 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 130 °C
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1cnnc1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Chemistry of 1, 2, 4-triazole: a review article: This comprehensive review explores the broad applications of 1,2,4-triazole in pharmaceuticals, demonstrating its role in enhancing antibacterial, antifungal, and antioxidant properties (Shneine et al., 2016).
  • Combination of 1, 2, 3-triazole and 1, 2, 4-triazole frameworks for new high-energy and low-sensitivity compounds: Discusses the synthesis of energetic materials combining 1,2,4-triazole with other high-energy frameworks, aiming to enhance performance and safety (Yao et al., 2021).
  • 1, 3, 4-Oxadiazole, 1, 3, 4-thiadiazole and 1, 2, 4-triazole derivatives as potential antibacterial agents: Examines derivatives of 1,2,4-triazole for potential use in antibacterial treatments, reflecting on their pharmacological importance (Othman et al., 2019).
  • Recent developments on 1, 2, 4-triazole nucleus in anticancer compounds: a review: Reviews the incorporation of the 1,2,4-triazole nucleus in various anticancer compounds, showcasing the therapeutic potential of this moiety (Kaur et al., 2016).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)