184462
Butyl chloroformate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2.42 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
142 °C (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Butyl chloroformate was used in the synthesis of dextran alkyl carbonates.
- It was also used in the synthesis of S-tert-alkyl-N,N-alkoxycarbonylmethyl-dithiocarbamate, radical polymerization with reversible addition-fragmentation chain transfer agent.
- It was used as derivatization reagent in determination of linsidomine in plasma using high-performance liquid chromatographic separation with tandem mass spectrometric detection.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?