Documenti fondamentali
8.02358
Sigma-Aldrich
Isobutyl chloroformate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutyl chloroformate, Chloroformic acid isobutyl ester
About This Item
Formula condensata:
ClCOOCH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
208-840-1
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥95.0% (GC)
applicazioni:
peptide synthesis
Tensione di vapore:
12 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Temp. transizione
flash point 30 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup