Key Documents
67870
Sigma-Aldrich
4-metilmorfolina
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-metilmorfolina, NMM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Beilstein:
102719
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
P. eboll.
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−66 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 20 °C
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La 4-metilmorfolina (NMM) è stata usata per l′ammidazione dell′acido ialuronico per sintetizzare il suo derivato con possibili applicazioni nella sintesi di idrogel e nei rivestimenti in oro.
La NMM può essere usata come reagente per la sintesi di:
  • 1-butil-1-metilmorfolinio bromuro ([BMmo][Br]), un liquido ionico monocationico.
  • Complessi dell′ammonio quaternario che possono essere usati come agenti complessanti nelle batterie a flusso redox (RFB)
Può essere usata anche come reagente attivante:
  • Per la sintesi del coniugato peptide-farmaco per il rilascio mirato dei farmaci.
  • Per sintetizzare polimeri di acrilato a stella come agenti di risonanza magnetica nucleare (RMN).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Relationship between the Structure of Ionic Liquid and Its Enrichment Ability To Trace Fungicides from an Environmental Water Sample.
Yang J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(36), 9418-9425 (2018)
A Peptide-Guided System with Programmable Subcellular Translocation for Targeted Therapy and Bypassing Multidrug Resistance.
Zhu Y, et al.
Analytical Chemistry, 164(13), A3342-A3348 (2018)
Complexing Additives to Reduce the Immiscible Phase Formed in the Hybrid ZnBr2 Flow Battery.
Bryans D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(13), A3342-A3348 (2017)
Investigating triazine-based modification of hyaluronan using statistical designs.
Liang J, et al.
Carbohydrate Polymers, 132, 472-480 (2015)
High relaxivity MRI imaging reagents from bimodal star polymers.
Adkins CT, et al.
Polym. Chem., 3(2), 390-398 (2012)