67869
4-metilmorfolina
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
NMM
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
protein sequencing: suitable
Impurezze
with OPA-reagent reacting impuritites, none detected (fluorimetric)
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
P. eboll.
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−66 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 290 nm
Compatibilità
suitable for protein sequencing
Stringa SMILE
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Effect of morpholine, and 4-methylmorpholine on urethane formation: a computational study: This paper explores the role of 4-methylmorpholine in urethane synthesis, highlighting its utility in enhancing reaction efficiencies within computational models (Waleed et al., 2023).
- Design, Synthesis, Characterization, and In Vitro Evaluation of a New Cross-Linked Hyaluronic Acid for Pharmaceutical and Cosmetic Applications: Incorporates 4-methylmorpholine in the design and synthesis of new hyaluronic acid formulations, underscoring its role in developing innovative pharmaceutical and cosmetic products (Sciabica et al., 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter