252778
Hexyl chloroformate
97%
Sinonimo/i:
Chloroformic acid n-hexyl ester, Hexyl carbonochloridate, Hexyl chlorocarbonate, Hexyloxycarbonyl chloride, n-Hexyl chloroformate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.06 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
60-61 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- determination of sarcosine and N-ethylglycine in urine and urinary sediments by solid-phase micro extraction and fast GC-MS analysis
- determination of benzoylecgonine in urine by GC-quadrupole ion trap mass spectrometry
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?