183946
6-(Chloromethyl)uracil
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
257 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c6-2-3-1-4(9)8-5(10)7-3/h1H,2H2,(H2,7,8,9,10)
VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-bromo-6-(chloromethyl)uracil
- pteridine compounds, potential anticancer agents
- substituted uracil pyridinium compounds, potential inhibitors of thymidine phosphorylase
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)