C19627
Chloroacetic acid
99%
Sinonimo/i:
Monochloroacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.26 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?