17383
Benzene-1,3,5-triacetic acid
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
1,3,5-Tris(carboxymethyl)benzene
Saggio
≥97.0% (T)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cc(CC(O)=O)cc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c13-10(14)4-7-1-8(5-11(15)16)3-9(2-7)6-12(17)18/h1-3H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
AJEIBHNKBLRDNT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block and core molecule for generating diverse libraries in combinatorial chemistry; preparation of giant propeller molecules
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Journal of Heterocyclic Chemistry, 35, 519-519 (1998)
Chemistry & biology, 2(3), 171-183 (1995-03-01)
The increasing interest in combinatorial chemistry as a tool for the development of therapeutics has led to many new methods of creating molecular libraries of potential lead compounds. Current methods have made it possible to develop libraries of several million
J. Prakt. Chem., 338, 451-451 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 119, 7291-7291 (1997)