Key Documents
152854
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide
95%
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl azidoformate
About This Item
Formula condensata:
N3CO2CH2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(COC(=O)N=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-15-9(13)11-12-10/h2-5H,6H2,1H3
NQBRFIXRZDTIRQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide was used to prepare N-4-methoxybenzyloxycarbonyl-L-α-aminoadipic acid.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J J Usher et al.
The Biochemical journal, 151(3), 729-739 (1975-12-01)
1. Phenoxymethylpenicillin sulphoxide 4-methoxybenzyl ester was labelled with 3H in its 2-beta-methyl group. Its specific radioactivity was 362 mCi/mmol. 2. Removal of the side chain of this compound yielded the corresponding ester of 6-aminopenicillanic acid sulphoxide and coupling of the