152099
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Beilstein:
981091
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5547 (lit.)
P. ebollizione
168-170 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde was used to study the effects of 2,3,4-trimethoxybenzaldehyde on tubulin-dependent GTP hydrolysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
C M Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 256(17), 9242-9245 (1981-09-10)
The effects of a number of antimitotic drugs on the GTPase activity of tubulin were examined. The previously reported stimulation with colchicine and inhibition with podophyllotoxin and vinblastine wee confirmed. Maytansine, which competes with vinblastine in binding to tubulin, was