Documenti fondamentali
T68403
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Beilstein:
395163
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)