T69000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Gallic acid trimethyl ether, Trimethylgallic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
P. eboll.
225-227 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
168-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
WGK 1