Key Documents
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7O7P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.06 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPCE)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥97%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
≥65.0% (enzymatic)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)