Documenti fondamentali
143766
Sigma-Aldrich
cis-2-Pentene
98%
Sinonimo/i:
(2Z)-2-Pentene, (Z)-2-Pentene, (Z)-Pent-2-ene, cis-β-Amylene, cis-Pentene
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Beilstein:
1718794
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
8.17 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
37-38 °C (lit.)
Punto di fusione
−180 °C (lit.)
Densità
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(/[H])CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3-
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Descrizione generale
cis-2-Pentene acts as substrate during the toluene dioxygenase isolated from Pseudomonas putida F1 catalyzed oxidation reaction.
Applicazioni
cis-2-Pentene was used to study the adsorption of cis-2-pentene on clean and D2 preadsorbed Pd(111) surface.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Alkene chemistry on the palladium surface: nanoparticles vs single crystals.
Doyle AM, et al.
J. Catal., 223(2), 444-453 (2004)
C C Lange et al.
Journal of bacteriology, 179(12), 3858-3865 (1997-06-01)
Toluene dioxygenase from Pseudomonas putida F1 has been studied extensively with aromatic substrates. The present work examined the toluene dioxygenase-catalyzed oxidation of various halogenated ethenes, propenes, butenes and nonhalogenated cis-2-pentene, an isomeric mix of 2-hexenes, cis-2-heptene, and cis-2-octene as substrates
Mahaldeep Kaur et al.
FEMS microbiology ecology, 96(9) (2020-08-21)
Rhizopus arrhizus is a common pathogenic Mucoralean mold that exists as a saprophyte, and is disseminated through sporangiospores, which germinate to form mycelia under suitable environmental or infection settings. Such morphological transitions are often mediated by self-produced effector molecules in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
143766-1G4061837331145
143766-10G4061838735140