Documenti fondamentali
47942
Supelco
ASTM® D5441 MTBE Contaminants (high) Mix A
certified reference material, 1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D5441
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    tert-Amyl methyl ether
    tert-Butanol
    tert-Butyl ethyl ether
    Methanol
    2-Methylbutane
    2-Methyl-2-butene
    Pentane
    cis-2-Pentene
    trans-2-Pentene
    Triisobutylene
    2,4,4-Trimethyl-1-pentene
    Vedi tutto (11)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-33.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)