M47957
3-Methylheptane
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.73 psi ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Densità
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-7-8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal