Documenti fondamentali
111260
Sigma-Aldrich
trans-2-Pentene
99%
Sinonimo/i:
(E)-2-Pentene
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Beilstein:
1718795
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010208
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
8.17 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
37 °C (lit.)
Punto di fusione
−140 °C (lit.)
Densità
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C=C\C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Descrizione generale
trans-2-Pentene is a significant reactive species in terms of its photochemical consumption and correspondent ozone formation potential.
Applicazioni
trans-2-Pentene has been used for the calculation of OH levels by the decay method.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Anwar H Khan et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(1), 60-64 (2011-04-12)
Night-time OH levels have been determined for UK urban surface environments using two methods, the decay and steady state approximation methods. Measurement data from the UK National Environmental Technology Centre archive for four urban sites (Bristol, Harwell, London Eltham and
Shao Min et al.
Environmental science & technology, 45(2), 514-519 (2010-12-07)
Stringent air-quality control measures were implemented for the 2008 Beijing Olympic Games. This large-scale manmade experiment provided an opportunity to evaluate the effectiveness of measures to reduce the reactivity of hydrocarbons (HCs) from emission sources, which is important for ground-level
Protocolli
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal