447153
trans-3-Hexene
≥99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1718859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
67 °C (lit.)
Densità
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C=C\CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Electronic effects of bis (2-aryl-4, 5, 6, 7-tetrahydroindenyl) titanocene dichlorides on the catalytic epoxidation of trans-3-hexene.
Halterman RL and Ramsey TM.
Journal of Organometallic Chemistry, 465(1), 175-179 (1994)
Synthesis and ene reactions of di-(-)-menthyl diazenedicarboxylate.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(7), 2007-2016 (1996)
Study on the separation of 1-hexene and trans-3-hexene using ionic liquids.
Jiqin Z, et al.
Fluid Phase Equilibria, 247(1), 102-106 (2006)
Oligomers from the ozonolyses of cis-and trans-3-hexene and cis-and trans-2, 5-dimethyl-3-hexene
Murray RW and Su JS.
The Journal of Organic Chemistry, 48(6), 817-822 (1983)
Alla Zelenyuk et al.
Faraday discussions, 200, 143-164 (2017-06-06)
When secondary organic aerosol (SOA) particles are formed by ozonolysis in the presence of gas-phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), their formation and properties are significantly different from SOA particles formed without PAHs. For all SOA precursors and all PAHs, discussed