Documenti fondamentali
125415
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexadiene
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dihydrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.13
Beilstein:
1900733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
~0.1% hydroquinone as stabilizer
Impurezze
3% benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
88-89 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4-Cyclohexadiene is an effective hydrogen donor for catalytic hydrogenation reactions. It can rapidly replace benzyl groups of N-benzyloxycarbamates, benzyl esters, benzyl ethers and benzyl amines with hydrogen. It forms benzene at elevated temperatures in the presence of a ruthenium(II)-triphenylphosphine catalyst.
Applicazioni
1,4-Cyclohexadiene (1,4-CHD) was used to study the formation of parent ion from heavy fragmentation of 1,4-CHD on irradiation with a high-intensity laser pulse.
Useful for the reduction of radical intermediates formed in electron-transfer mediated ring-opening reactions
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Rapid removal of protecting groups from peptides by catalytic transfer hydrogenation with 1, 4-cyclohexadiene.
Felix AM,et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(21), 4194-4196 (1978)
A key factor in parent and fragment ion formation on irradiation with an intense femtosecond laser pulse.
Harada H, et al.
Chemical Physics Letters, 342(5), 563-570 (2001)
Organometallics, 25, 5456-5456 (2006)
Kazutada Ikeuchi et al.
Organic letters, 14(23), 6016-6019 (2012-11-15)
Asymmetric bromolactonization of prochiral cyclohexadiene derivatives with N-bromosuccimide proceeded in the presence of (DHQD)(2)PHAL as a chiral catalyst to afford the corresponding bromolactones with up to 93% ee. This reaction was also applicable to the kinetic resolution of a racemic
Yide Gao et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(25), 6955-6963 (2009-06-06)
A quantitative understanding of the thermochemistry of cyclohexadienyl radical and 1,4-cyclohexadiene is beneficial for diverse areas of chemistry. Given the interest in these two species, it is surprising that more detailed thermodynamic data concerning the homolytic C-H bond enthalpies of