131865
Tetrachlorophthalic anhydride
96%
Sinonimo/i:
1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, Niagathal
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.16 mmHg ( 145 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
371 °C (lit.)
Punto di fusione
253-257 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
680.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
360 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?