Key Documents
8.14389
Sigma-Aldrich
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
4,5-Difluorophthalic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.10
Codice UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Punto di fusione
92-96 °C
Densità
0.975 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3