Documenti fondamentali
8.00741
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrachlorophthalic anhydride, Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8Cl4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-171-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0021 kPa ( 145 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
350 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
253-256 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 253 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Hexachlorobenzene: ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
680.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
360 °C - closed cup