Documenti fondamentali
494208
Sigma-Aldrich
N-Methyl-p-toluidine
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-Methyl-p-toluidine is an aromatic secondary amine. It forms social isomers when encapsulated with a molecule of chloroform or benzene in a cylindrical capsule. 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde undergoes mono-amination with N-methyl-p-toluidine to form a precursor for the preparation of pyrazolo[3,4-d]pyrimidines. It annelates with dimethyl acetylenedicarboxylate via formation of toluidine radical cation intermediate.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Simultaneous encapsulation: molecules held at close range.
Rebek J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(14), 2068-2078 (2005)
Palladium-promoted aromatic annelation with acetylene dicarboxylates.
Sakakibara T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 15(5), 797-800 (1986)
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3,4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde under solvent-free conditions.
Quiroga J, et al.
Tetrahedron Letters, 49(20), 3257-3259 (2008)