123897
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene
99%
Sinonimo/i:
4,4′-DDE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?