Documenti fondamentali
44012
Supelco
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(2,4′-Dichlorodiphenyl)dichloroethane, o,p′-DDD, Mitotane
About This Item
Formula condensata:
(ClC6H4)2CHCHCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.04
Beilstein:
2056007
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)