Key Documents
SU861132
Supelco
塑料短螺纹自动进样器样品瓶
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
包裝
pkg of 100 ea
存貨情形
not available in USA
外徑
11.6 mm
直徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)