主要文件
854971
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone septum
clear cap
硬度
55 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1000 ea
膠墊直徑× 厚度
9 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)