主要文件
SU860147
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Screw vials, short thread, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NB.11
材料
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
特點
TopSert
integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
包裝
pkg of 1000 ea
存貨情形
not available in North America
外徑
11.6 mm
直徑× 高度
11.6 mm × 32 mm
容積
0.2 mL
接頭
thread for 9 mm
相容性
for use with 9 mm short thread screw caps
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)