主要文件
SU860019
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
别名:
9mm Threaded Vial Cap With Liner
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)