Merck
PHL85728
矢车菊素3-(6′′-丙二酰葡萄糖苷)
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H22O14
分子量:
534.42
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c4cc(c(cc4)O)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)COC(=O)CC(=O)O
InChI
1S/C24H22O14/c25-10-4-13(27)11-6-16(23(36-15(11)5-10)9-1-2-12(26)14(28)3-9)37-24-22(34)21(33)20(32)17(38-24)8-35-19(31)7-18(29)30/h1-6,17,20-22,24,32-34H,7-8H2,(H4-,25,26,27,28,29,30)/p+1/t17-,20-,21+,22-,24-/m1/s1
InChI 密鑰
ROQLTZUOXIQBDO-JZWLZXDTSA-O
一般說明
该物质具有经认证的色谱纯度。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound can be found as a component in plants of the genus: allium,
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)