Merck
PHL89616
矢车菊素 3-葡萄糖苷氯化物
phyproof® Reference Substance
别名:
氯化苦马豆素, 扑热息痛, 氯化葡糖蓝蛋白, 矢车菊素 3-O-葡萄糖苷氯化物, 菊花
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21ClO11
CAS号:
分子量:
484.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI 密鑰
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂和无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。PhytoLab GmbH & Co. KG生产。
它是花青素糖苷矢车菊素-3-葡萄糖苷的氯盐。矢车菊素-3-葡萄糖苷是存在于豆类植物(如黑大豆、菜豆、豇豆和小扁豆)的一种主要花青素。它具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤和抗高血压特性。
生化/生理作用
花青素。抗氧化剂。研究其神经保护属性
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea sambucus zingiber echinacea sambucus zingiber
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)