Merck
PHL89753
天竺葵素3-葡萄糖苷氯化物
phyproof® Reference Substance
别名:
氯化间苯三酚, 3-(葡萄糖基氧基)-4′,5,7-三羟基黄酮氯化物, 天竺葵素-3-氯化葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21ClO10
CAS号:
分子量:
468.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10.ClH/c22-8-16-17(26)18(27)19(28)21(31-16)30-15-7-12-13(25)5-11(24)6-14(12)29-20(15)9-1-3-10(23)4-2-9;/h1-7,16-19,21-22,26-28H,8H2,(H2-,23,24,25);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI 密鑰
CAHGSEFWVUVGGL-UBNZBFALSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该物质具有经认证的色谱纯度。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
應用
  • Impact on Food Chemistry: The impact of molar absorbance correction factors on the reported anthocyanin content of foods was assessed, aiding in more accurate quantifications in anthocyanin research (Chandra Singh et al., 2022).
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1