Key Documents
854977
Supelco
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
beveled finish clear glass vial
flat bottom
特點
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
容積
20 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)