主要文件
854188
Supelco
带 PTFE/橡胶隔垫的 11mm 钳口密封盖
gold aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
gold aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
特點
closure type crimp seal
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
尺寸 × 厚度
11 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)