主要文件
80023450
TSKgel® UP-SW (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
产品名称
TSKgel® UP-SW Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 0023450
參數
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temp. range
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4.6 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
2 μm
孔徑
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
其他說明
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
800234504061833365625