推荐产品
AC/DC 輸入
240 V (AC)
製造商/商標名
BriskHeat BWH102020LDE
參數
0-760 °C temp. range
寬度 × 長度
1 in. × 2 ft
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 随附SDC控制器兼容插头
- 高温 Samox ® 针织和编织结构
- 多股电阻丝增强了耐用性和灵活性
- 双编织外护套
- 需要温度控制器( 不包括 )
最高暴露温度:
BWH 系列:1400°F (760°C)
功率密度:
BWH 系列:标准:13.1 W/in2(0.020 W/mm2)
宽 † :7.7 W/in2(0.012 W/mm2)
† 宽 1.75 in (44 mm) 或更大的胶带 。
法律資訊
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z764442-1EA | 4061834791515 |