製造商/商標名
Glas-Col 104APL624K (CE)
參數
32-999 °F temperature (0-750 °C)
輸出
2,400 watts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
相關產品
产品编号
说明
价格
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z285501-1EA | 4061833294673 |