主要文件
64826
Supelco
Soxhlet 萃取设备
size large
别名:
全套 SOXHLET 大型萃取装置,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
尺寸
large
品質等級
接合處
joint ST/NS extractor bottom
joint ST/NS extractor top
agency
suitable for EPA 1613
萃取器內徑
50 mm
萃取器體積
200 mL
培養瓶體積
300 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
索氏设备套件
用于从固体基质中连续溶剂提取半挥发性分析物。
使用这种全玻璃惰性系统,将半挥发性化合物从固体或半固体样品基质(如土壤)提取到有机提取溶剂(如己烷、丙酮或二氯甲烷)中。索氏设备易于安装和使用,它具有磨口玻璃接头,易于拆卸和清洗。
推荐尺寸为43 mm x 123的纤维素套管 mm(货号64842)和尺寸为45 mm x 130 mm的玻璃套管(货号64838),可单独订购。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)