主要文件
Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
Ace Glass 681204
內徑 × 長度
68 mm × 250 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z218901-1EA4061832348988