主要文件
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
别名:
Corning® 3740
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
製造商/商標名
Corning 3740-XL
高度
130 mm
容量
500 mL , to top of siphon
小室內徑 × 高度
64 mm × 220 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)