尺寸
medium
品質等級
接合處
joint ST/NS extractor bottom
joint ST/NS extractor top
萃取器內徑
38 mm
萃取器體積
85 mL
培養瓶體積
250 mL
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
索氏提取器试剂盒
用于从固体基质中连续提取半挥发性分析物。
使用该惰性全玻璃系统将固体或半固体样品基质(例如土壤)中的半挥发性化合物提取到有机提取溶剂中,例如己烷、丙酮或二氯甲烷。索氏提取装置的设置和使用都很简单,它的特点是磨砂玻璃接头便于拆卸和清洁。
单独订购玻璃套管或纤维素套管。
用于从固体基质中连续提取半挥发性分析物。
使用该惰性全玻璃系统将固体或半固体样品基质(例如土壤)中的半挥发性化合物提取到有机提取溶剂中,例如己烷、丙酮或二氯甲烷。索氏提取装置的设置和使用都很简单,它的特点是磨砂玻璃接头便于拆卸和清洁。
单独订购玻璃套管或纤维素套管。