主要文件
64841-U
Supelco
套管
cellulose, size 33 mm × 94 mm
别名:
纤维素套管 33×94,每包 25 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NB.21
材料
cellulose
包裝
pkg of 25 ea
尺寸
33 mm × 94 mm
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高纯纤维素材料,壁厚约 1.5mm,或高质量硼硅玻璃,40-60μm 多孔圆盘。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1