主要文件
38338
Supelco
磷ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L P in H2O (nominal concentration)
别名:
ICP磷参考标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L P in H2O (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
一般說明
该认证参考物质(CRM)的生产认证符合 ISO/IEC 17025ISO 17034规定。该CRM可追溯至SI单位kg,并使用来自NMI(如NIST)的一级参考物质进行检测。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
應用
  • 液液萃取中的磷标准品:磷标准品在盐类液液萃取的霍夫梅斯特序列选择性(Hofmeister bias)优化中发挥重要作用,提高电感耦合等离子体(ICP)分析中芳基乙炔双脲阴离子受体的性能。在化学科学研究中促进更准确的分离和萃取(Fargher et al., 2024)。
  • 药物元素分析:使用磷ICP标准品通过创新方法同时测定脑肿瘤细胞中的对二羟基苯丙氨酸硼摄取。说明磷标准品在医学研究中可提高电感耦合等离子体原子发射光谱法分析元素的准确性(Li et al., 2024)。
  • 水泥基材料的微量元素校准:用磷标准品分析水泥基材料以保证微量元素检测准确性,对于材料特性(如抗冻性)评价有重要意义。体现磷ICP标准品在建筑材料研究中维持严格质量控制的作用(Zhang et al., 2022)。
  • 药物递送系统的生物技术研究:在生物技术领域,磷标准品可用于通过尺寸排阻色谱-ICP质谱技术同时测定寡核酸和铁蛋白纳米笼。该方法对药物递送系统极具意义,体现磷标准品在药物研究中的重要作用(Yamazaki et al., 2022)
  • 元素吸收的生物研究:用高纯度磷标准品研究酿酒酵母单细胞对磷和重金属的吸收。增进了解微生物细胞内元素,体现磷ICP标准品在微生物学和生物化学研究中的作用(Qin et al., 2022)。
分析報告
含有1 g/L P的水溶液,使用高纯度H3PO4和水配制
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机TraceCERT网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)