产品名称
Ascentis® Si HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L3
產品線
Ascentis®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值範圍
2-6
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ascentis Si 是具有高载样量和优良峰形的硅胶柱。Ascentis Si 在正相和 HILIC/ANP(水性正相)模式下都可使用。
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
應用
相關產品
商品
Separation of Sucrose; Maltose; Maltotriose
Separation of Sucrose; Maltose; Maltotriose
实验方案
Polar Compound Retention using Aqueous Normal-Phase (ANP/HILIC) Chromatography
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S
相关内容
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门