产品名称
Ascentis ® C18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
標籤範圍
25% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面覆盖率
3.7 μmol/m2
雜質
<5 ppm metals
基質
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ascentis C18 是特别稳定可靠的首选 HPLC 色谱柱,即使对于难以分离的化合物也能提供对称的峰形和出色的保留性能。
應用
- Identification of recombinant human insulin and biosynthetic insulin analogues by multiplexed targeted unlabeled mass spectrometry of proteotypic tryptic peptides.: 本研究利用 Ascentis® C18 HPLC 色谱柱分离蛋白型胰蛋白酶肽,以鉴定胰岛素类似物,重点介绍了其在靶向质谱法进行蛋白质组学分析中的应用(Qasem RJ et al., 2019).。
- Development and validation of a novel stability-indicating HPLC method for the simultaneous assay of betamethasone-17-valerate, fusidic acid, potassium sorbate, methylparaben and propylparaben in a topical cream preparation.: 本研究开发并验证了一种使用 Ascentis® C18 HPLC 色谱柱同时测定多种化合物的 HPLC 方法,证明了其在药物制剂稳定性测试中的稳健性(Byrne J et al., 2014)。
- HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS methods for metabolite profiling of propolis extracts.: 本研究采用 Ascentis® C18 HPLC 色谱柱,使用 HPLC-DAD 和 HPLC-ESI-MS/MS 对蜂胶提取物代谢物进行分析,证明了其在复杂天然产物分析中的有效性 (Pellati F et al., 2011)。
- Practical comparison of 2.7 microm fused-core silica particles and porous sub-2 microm particles for fast separations in pharmaceutical process development.: 本文比较了不同的 HPLC 色谱柱技术,包括 Ascentis® C18,重点介绍了其在制药工艺开发中至关重要的快速分离方面的性能 (Abrahim A et al., 2010)。
特點和優勢
- 出色的保留性能
- 优良的峰形对称性
- 重现性好
- 与 LC-MS 完全兼容
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
实验方案
-glucoside chloride; Malvidin 3-glucoside; Delphinidin 3-(6-acetylglucoside); Cyanidin 3-(6-acetylglucoside); Petunidin 3-(6-acetylglucoside); Peonidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-caffeoylglucoside); Petunidin 3-(6-cumarylglucoside); Peonidin 3-(6-cumarylglucoside); Malvidin 3-(6-cumarylglucoside)