主要文件
51080AST
Supelco
Astec® Diol (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
二醇固定相柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Astec ® 二醇基 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L20
產品線
Astec®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Astec®
參數
80-400 bar pressure (1200-5800 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
320 m2/g
基質
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
5 μm
孔徑
110 Å pore diameter
工作pH值
3.5-7
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)