Key Documents
59569
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
别名:
Supelguard LC-Diol 2CM 每包 2 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-Diol Supelguard 柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L20
包裝
pkg of 2 ea
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
基質活性組
diol phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)